Print…
Hidróxido de lítio, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
MQ300
1.05691.0100 1.05691.1000
1.05691.0100EA 156 EUR
1.05691.0100 1.05691.1000
Hidróxido de lítio, Supelco®
Hidróxido de lítio
Fórmula: LiOH
Peso Molecular: 23.95 g/mol
Ponto de ebulição: 924
Ponto de Fusão: 462
Densidade: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011095
Número CAS: 1310-65-2
EINECS: 215-183-4
UN: 2680
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05556
Encomendar
Solubility 71 g/l (20 °C)
Melting Point 462 °C
Molar Mass 23.95 g/mol
Bulk Density 550 kg/m3
Density 2.54 g/cm3
pH 12 (50 g/l, H2O, 50 °C)