Hidróxido de lítio, anidro 98%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
379181000
379185000
379180025
ACRO379181000EA
78.2
EUR
ACRO379181000
ACRO379185000
ACRO379180025
Hidróxido de lítio, anidro 98%, puro
Hidróxido de lítio
Fórmula:
LiOH Ponto de ebulição: 924 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 462 °C Densidade: 1,43 g/cm³ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011095 Número CAS: 1310-65-2 EINECS: 215-183-4 UN: 2680 ADR: 8,II Merck Index: 13,05556 |
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Titration with HCl | ≥97.5 % |