Print…
Cianato de potássio para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Cyanic acid potassium salt
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.04957.0100 8.04957.1000
8.04957.0100EA 31.8 EUR
8.04957.0100 8.04957.1000
Cianato de potássio para síntese, Sigma-Aldrich®
Cianato de potássio
Fórmula: CKNO
Ponto de Fusão: 315…316 °C
Densidade: 2,056 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011411
Número CAS: 590-28-3
EINECS: 209-676-3
Merck Index: 12,07788
Encomendar
Solubility 750 g/l (20 °C)
Melting Point 314 - 316 °C
Molar Mass 81.12 g/mol
Bulk Density 870 kg/m3
Density 2.056 g/cm3 (20 °C)
pH 10 (50 g/l, H2O, 20 °C)