Print…
Cianato de potássio ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
33356.22 33356.36 33356.A3
33356.22EA 39.8 EUR
33356.22 33356.36 33356.A3
Cianato de potássio ≥97%
Cianato de potássio
Purity: 97% CAS No.: 590-28-3 Molecular Formula: KOCN Formula Weight: 81.12 Physical Form: Crystalline Density: 2.056 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 700-900° dec. Solubility: Soluble in water. Slightly soluble in alcohol Merck Reference: 14,7625 MDL No.: MFCD00011411
Fórmula: CKNO
Ponto de Fusão: 700…900 °C (decomposição)
Densidade: 2,056
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011411
Número CAS: 590-28-3
EINECS: 209-676-3
Merck Index: 14,7625