Print…
Cianato de potássio 97%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
201110010 201115000 201111000
ACRO201110010EA 89.5 EUR
ACRO201110010 ACRO201115000 ACRO201111000
Cianato de potássio 97%, puro
Cianato de potássio
Fórmula: CKNO
Ponto de Fusão: 315 °C
Densidade: 2,056 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011411
Número CAS: 590-28-3
EINECS: 209-676-3
Merck Index: 12,07788
Encomendar
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥96.0 %
Potassium carbonate ≤3 %