Print…
Peróxido de sódio ≥93.0%, pó, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
27996.230EA 235 EUR
27996.230 27996.296
Peróxido de sódio ≥93.0%, pó, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Peróxido de sódio
Fórmula: Na₂O₂
Ponto de Fusão: 660 °C
Densidade: 2,805 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003497
Número CAS: 1313-60-6
EINECS: 215-209-4
UN: 1504
ADR: 5.1,I
Merck Index: 13,08728
Encomendar
Assay Min. 93.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 40 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Al (Aluminium) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm