Print…
Peróxido de sódio, granulated ACS, ISO zA, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: di-Sodium peroxide
MQ100
1.06563.0100 1.06563.0500 1.06563.1000
1.06563.0100EA 113 EUR
1.06563.0100 1.06563.0500 1.06563.1000
Peróxido de sódio, granulated ACS, ISO zA, Supelco®
Peróxido de sódio
Fórmula: Na₂O₂
Peso Molecular: 77.98 g/mol
Ponto de Fusão: 660
Densidade: 2.805 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003497
Número CAS: 1313-60-6
EINECS: 215-209-4
UN: 1504
ADR: 5.1 I
Merck Index: 13,08728
Encomendar
Solubility 100 g/l (20 °C) (decomposition)
Melting Point 660 °C
Molar Mass 77.98 g/mol
Bulk Density 1138 kg/m3
Density 2.8 g/cm3 (20 °C)
pH 12.8 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer