Print…
Peróxido de sódio 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: di-Sodium peroxide
L13306.18 L13306.30 L13306.0B
L13306.18EA 58.5 EUR
L13306.18 L13306.30 L13306.0B
Peróxido de sódio 95%
Peróxido de sódio
Purity: 95% CAS No.: 1313-60-6 Molecular Formula: Na2O2 Formula Weight: 77.98 Melting Point: 460° dec. Merck Reference: 14,8655 MDL No.: MFCD00003497
Fórmula: Na₂O₂
Peso Molecular: 77.98 g/mol
Ponto de Fusão: 460 °C (decomposição)
Densidade: 2.805
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003497
Número CAS: 1313-60-6
EINECS: 215-209-4
UN: 1504
ADR: 5.1 I
Merck Index: 13,08728