Print…
Peróxido de sódio ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
315761000 315765000 315760250
ACRO315761000EA 95 EUR
ACRO315761000 ACRO315765000 ACRO315760250
Peróxido de sódio ACS
Peróxido de sódio
Fórmula: Na₂O₂
Densidade: 2,8 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003497
Número CAS: 1313-60-6
EINECS: 215-209-4
UN: 1504
ADR: 5.1,I
Merck Index: 13,08728
Encomendar
Appearance Yellow Powder or granules (May contain a small quantity of discolored material from the manufacturing process)
Titration with KMnO4 ≥93.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm