Print…
Peróxido de sódio 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: di-Sodium peroxide
207700250 207701000 207705000 207700025
ACRO207700250EA 39 EUR
ACRO207700250 ACRO207701000 ACRO207705000 ACRO207700025
Peróxido de sódio 96%
Peróxido de sódio
Fórmula: Na₂O₂
Peso Molecular: 77.98 g/mol
Ponto de Fusão: 460 °C (decomposição)
Densidade: 2.8 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003497
Número CAS: 1313-60-6
EINECS: 215-209-4
UN: 1504
ADR: 5.1 I
Merck Index: 13,08728
Encomendar
Appearance Yellow Granules (May contain a small quantity of discolored material from the manufacturing process)
Titration with KMnO4 ≥95 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm