Print…
Potassium superoxide
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
355420250 355425000
ACRO355420250EA 48.5 EUR
ACRO355420250 ACRO355425000
Potassium superoxide
Potassium superoxide
Fórmula: KO₂
Ponto de Fusão: 400 °C
Densidade: 2,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082411
Número CAS: 12030-88-5
EINECS: 234-746-5
UN: 2466
ADR: 5.1,I
Encomendar
Appearance Yellow Powder or chunks
Oxygen (O) ≥215 cm³/g O2-content