Print…
Disodium oxide
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
36712.14 36712.22 36712.40
36712.14EA 115 EUR
36712.14 36712.22 36712.40
Disodium oxide
Disodium oxide
CAS No.: 1313-59-3 Molecular Formula: Na2O + Na2O2 Formula Weight: 61.98 Physical Form: Beads Density: 2.27 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: White to grey Odour: Odourless Melting Point: 400° dec. Merck Reference: 14,8651 UN No.: 1825 MDL No.: MFCD00046201
Fórmula: Na₂O
Ponto de Fusão: >400 °C (decomposição)
Densidade: 2,27
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00046201
Número CAS: 1313-59-3
EINECS: 215-208-9
UN: 3085
ADR: 5.1,I
Merck Index: 14,8651