Print…
Contadores de células com três retículas, McMaster
Fornecedor: MARIENFELD
0611141 0335001
631-0695EA 354 EUR
631-0695 MARI0335001
Contadores de células com três retículas, McMaster
Lâminas e lamelas Câmaras de Contagem
This cell counter is suitable for liquid media.
  • Three counting grids and spare cover glass
  • Pair of clamps to fix the cover glass
  • Ground edges and rounded corners