Print…
Contadores de células, Nageotte
Fornecedor: MARIENFELD
0640511 0640530
MARI0640511EA 153 EUR
MARI0640511 MARI0640530
Contadores de células, Nageotte
Lâminas e lamelas Câmaras de Contagem
These counting chambers are designed for leucocytes and erythrocytes in in vitro applications.
Certificações: IVD directive 98/79/EC.