Print…
Contadores de células, Fuchs-Rosenthal
Fornecedor: MARIENFELD
0640411 0640430 0640431
MARI0640411EA 64.6 EUR
MARI0640411 MARI0640430 MARI0640431
Contadores de células, Fuchs-Rosenthal
Lâminas e lamelas Câmaras de Contagem
These counting chambers with double net ruling are suitable for blood tests in vitro diagnostic (IVD) applications.
Certificações: IVD directive 98/79/EC
Fornecimento: Supplied with two cover glasses.