Print…
Contadores de células, Improved Neubauer
Fornecedor: MARIENFELD
0640010 0640011 0640031
631-0696EA 41.1 EUR
631-0696 MARI0640011 MARI0640031
Contadores de células, Improved Neubauer
Lâminas e lamelas Câmaras de Contagem
Estas câmaras de contagem são ideais para a contagem de leucócitos e eritrócitos.
  • Pauta de rede dupla
  • Duas retículas de contagem com uma divisão
Certificações: IVD directive 98/79/EC.
Fornecimento: São fornecidas com duas lamelas.