Print…
Contadores de células, com abertura em V, Improved Neubauer
Fornecedor: MARIENFELD
0650010 0650030
MARI0650010EA 57 EUR
MARI0650010 MARI0650030
Contadores de células, com abertura em V, Improved Neubauer
Lâminas e lamelas Câmaras de Contagem
A abertura em V facilita a alimentação da fenda capilar entre o fundo da câmara e a lamela do hemocitómetro
Risco reduzido de extravasamento.
Certificações: IVD 98/79/EC