Print…
Água for HPCE, for luminescence, suitable for UV/Vis spectroscopy, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Hydrogen oxide
MQ100
95283-100ML 95283-1L
95283-100MLEA 33.3 EUR
95283-100ML 95283-1L
Água for HPCE, for luminescence, suitable for UV/Vis spectroscopy, Supelco®
Água
Fórmula: H₂O
Peso Molecular: 18.02 g/mol
Ponto de ebulição: 100
Ponto de Fusão: 0
Densidade: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011332
Número CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3fc5b8c508b689bd300e5109ec8084e515240d43&vid=60245314e6bb0a0e76427301c61dd541f6fbd765&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1eb00964e70724f101d4f378d2f4b23d5af316d9&vid=24cd6362eb60659f9c641266bdba6c8f1240ff74&prid=web&clid=SAPDAM