Print…
Água, TECHNICAL, desmineralizado
Fornecedor: VWR Chemicals
23597.405EA 54.2 EUR
23597.405 23597.410 23597.440 23597.553
Água, TECHNICAL, desmineralizado
Água
Fórmula: H₂O
Ponto de ebulição: 100 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 0 °C
Densidade: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011332
Número CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Encomendar
Conductivity (20°C) (at production) Max. 1.5 µS/cm