Print…
Cassetes de inclusão
Fornecedor: MARIENFELD
5253104 5253109
MARI5253104EA 95.3 EUR
MARI5253104 MARI5253109
Cassetes de inclusão
Cassetes histológicas Cassetes de Processamento de Tecidos
Plástico (POM).
  • Resistente a solventes geralmente usados no laboratório
  • Cassetes de cores diferentes dão a possibilidade de uma codificação por cores (por exemplo para diferentes utilizadores, prioridades)
  • Inclinação de 45º e 2 zonas de marcação verticais
  • Rugosidade das zonas de marcação otimizada para permitir a escrita por sistemas diferentes