Print…
Água livre de nucleases, Fermantas
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
R0581 R0582
R0581EA 31.17 EUR
R0581 R0582
Água livre de nucleases, Fermantas
Água
This nuclease-free water is deionized and 0.22 µM membrane-filtered nuclease-free water
  • Free of endo, exodeoxyribonucleases, ribonucleases, and phosphatases
It is ideal for all molecular biology applications.
Fórmula: H₂O
Ponto de ebulição: 100 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 0 °C
Densidade: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011332
Número CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098