Print…
Água, Electran para biologia molecular
Fornecedor: VWR Chemicals
445847DEA 155 EUR
445847D
Água, Electran para biologia molecular
Água
Fórmula: H₂O
Peso Molecular: 18,02 g/mol
Ponto de ebulição: 100 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 0 °C
Densidade: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011332
Número CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Encomendar
Osmolality (mOsm/kg) Max. 3
DNases Not detected
RNases Not detected
Proteases Not detected
Fe (Iron) Max. 0.006 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.005 ppm
Pb (Lead) Max. 0.005 ppm