Print…
Água, Molecular Biology Grade
Fornecedor: PanReac AppliChem
Sinônimos: Hydrogen oxide
A7398.0500 A7398.1000 A7398.5000
A7398.0500EA 28.2 EUR
A7398.0500 A7398.1000 A7398.5000
Água, Molecular Biology Grade
Água
Fórmula: H₂O
Peso Molecular: 18.02 g/mol
Ponto de ebulição: 100
Ponto de Fusão: 0
Densidade: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011332
Número CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Encomendar
DNases/RNases/Proteases not detectable