Print…
Água Biotechnology Nuclease_free, Filter 0.2 um
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Hydrogen oxide
Filter 0,2 um
E476-500MLEA 58.2 EUR
E476-500ML E476-1L E476-100ML
Água Biotechnology Nuclease_free, Filter 0.2 um
Água
Preparado usando dietilpirocarbonato (DEPC) para garantir a remoção da contaminação da nuclease. Estéril.
Fórmula: H₂O
Peso Molecular: 18.02 g/mol
Ponto de ebulição: 100
Ponto de Fusão: 0
Densidade: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011332
Número CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Encomendar
DNase NONE
Protease NONE
RNase NONE
Sterility PASS