Print…
Água, testado por ECD para análise de pesticidas para análise de resíduos
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
326650010 326650025
ACRO326650010EA 32.3 EUR
ACRO326650010 ACRO326650025
Água, testado por ECD para análise de pesticidas para análise de resíduos
Água
Fórmula: H₂O
Ponto de ebulição: 100 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 0 °C
Densidade: 1 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011332
Número CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Encomendar
Additional info residue (at bottling) : < 0.0005%
Color scale ≤10 APHA
GC/ECD (as lindane) ≤5 ng/l
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %