Nitrato de rubídio ≥99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
13496.14
13496.22
13496.14EA
114
EUR
13496.14
13496.22
Nitrato de rubídio ≥99% (baseado em metais)
Nitrato de rubídio
Purity: 99%
CAS No.: 13126-12-0
Molecular Formula: RbNO3
Formula Weight: 147.47
Physical Form: Crystalline
Density: 3.11
Refractive Index: 1.52
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 310°
Solubility: Soluble in water. Slightly soluble in acetone. Very soluble in HNO3
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00011193
As a catalyst in organic reactions and as chelating agents
Fórmula:
NO₃Rb Ponto de ebulição: 578 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 310 °C Densidade: 3,11 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011193 Número CAS: 13126-12-0 EINECS: 236-060-1 UN: 1477 ADR: 5.1,III |