Nitrato de rubídio 99.975% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
10852.03
10852.09
10852.18
10852.03EA
53.6
EUR
10852.03
10852.09
10852.18
Nitrato de rubídio 99.975% (baseado em metais), Puratronic®
Nitrato de rubídio
Purity: 99.975%
CAS No.: 13126-12-0
Molecular Formula: RbNO3
Formula Weight: 147.47
Physical Form: Crystalline
Density: 3.11
Refractive Index: 1.52
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 310°
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00011193
Fórmula:
NO₃Rb Peso Molecular: 147.47 g/mol Ponto de ebulição: 578 Ponto de Fusão: 310 Densidade: 3.11 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011193 Número CAS: 13126-12-0 EINECS: 236-060-1 UN: 1477 ADR: 5.1 III |