Print…
Nitrato de rubídio 99.8%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
300070100 300070500
ACRO300070100EA 58 EUR
ACRO300070100 ACRO300070500
Nitrato de rubídio 99.8%, puro
Nitrato de rubídio
Fórmula: NO₃Rb
Peso Molecular: 147.47 g/mol
Ponto de ebulição: 578 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 310 °C
Densidade: 3.11 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011193
Número CAS: 13126-12-0
EINECS: 236-060-1
UN: 1477
ADR: 5.1 II
Encomendar
Appearance White Crystals or needles
Total trace metal impurities ≤0.2 %