Print…
Nitrato de sódio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
71755-1KG 71755-250G
SIAL71755-1KGEA 199 EUR
SIAL71755-1KG SIAL71755-250G
Nitrato de sódio, Sigma-Aldrich®
Nitrato de sódio
Fórmula: NaNO₃
Peso Molecular: 84.99 g/mol
Ponto de ebulição: 380
Ponto de Fusão: 308
Densidade: 2.26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011119
Número CAS: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1 III
ALCANCE: 01-2119488221-41
Merck Index: 13,08720