Print…
Nitrato de sódio ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
27950.298EA 38.5 EUR
27950.298 27950.367 27950.462
Nitrato de sódio ≥99%, GPR RECTAPUR®
Nitrato de sódio
Fórmula: NaNO₃
Ponto de ebulição: 380 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 308 °C
Densidade: 2,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011119
Número CAS: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1,III
ALCANCE: 01-2119488221-41
Merck Index: 13,08720
Encomendar
Assay (calculated on dried substance) Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %