Print…
Nitrato de sódio, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.06537.0500 1.06537.1000 1.06537.9025
1.06537.0500EA 55.3 EUR
1.06537.0500 1.06537.1000 1.06537.9025
Nitrato de sódio, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Nitrato de sódio
Fórmula: NaNO₃
Ponto de ebulição: 380 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 308 °C
Densidade: 2,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011119
Número CAS: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1,III
ALCANCE: 01-2119488221-41
Merck Index: 13,08720
Encomendar
Solubility 874 g/l (20 °C)
Melting Point 308 °C
Molar Mass 84.99 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Density 2.26 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 8.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer