Print…
Nitrato de sódio ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A12327.0C A12327.0E A12327.36
A12327.0CEA 288 EUR
A12327.0C A12327.0E A12327.36
Nitrato de sódio ≥98%
Nitrato de sódio
Purity: 98+% CAS No.: 7631-99-4 Molecular Formula: NaNO3 Formula Weight: 84.99 Odour: Odourless Melting Point: ca 308° UN No.: 1498 MDL No.: MFCD00011119
Fórmula: NaNO₃
Ponto de ebulição: 380 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: ∼308 °C
Densidade: 2,26
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011119
Número CAS: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1,III
ALCANCE: 01-2119488221-41
Merck Index: 14,8647