Nitrato de sódio 99,999 Metals basis, Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
10873.14
10873.22
10873.14EA
258
EUR
10873.14
10873.22
Nitrato de sódio 99,999 Metals basis, Puratronic®
Nitrato de sódio
Purity: 99.999%
CAS No.: 7631-99-4
Molecular Formula: NaNO3
Formula Weight: 84.99
Physical Form: Powder
Density: 2.26
Melting Point: 308°
Merck Reference: 14,8647
UN No.: 1498
MDL No.: MFCD00011119
Fórmula:
NaNO₃ Peso Molecular: 84.99 g/mol Ponto de ebulição: 380 Ponto de Fusão: 308 Densidade: 2.26 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011119 Número CAS: 7631-99-4 EINECS: 231-554-3 UN: 1498 ADR: 5.1 III ALCANCE: 01-2119488221-41 Merck Index: 14,8647 |