Print…
Nitrato de sódio 99+% analysis_for
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
205960010 205960050 205962500
ACRO205960010EA 73.4 EUR
ACRO205960010 ACRO205960050 ACRO205962500
Nitrato de sódio 99+% analysis_for
Nitrato de sódio
Fórmula: NaNO₃
Peso Molecular: 84.99 g/mol
Ponto de ebulição: 380
Ponto de Fusão: 306 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011119
Número CAS: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1 III
ALCANCE: 01-2119488221-41
Merck Index: 13,08720
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
pH 5.5 to 8.3 (5 % at 25°C)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Nitrite (NO2) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤30 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤3 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm