Print…
Nitrato de lítio ≥99%, Purificado
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
25029.268EA 117 EUR
25029.268 25029.360
Nitrato de lítio ≥99%, Purificado
Nitrato de lítio
Fórmula: LiNO₃
Peso Molecular: 68.95 g/mol
Ponto de Fusão: 255
Densidade: 2.38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011094
Número CAS: 7790-69-4
EINECS: 232-218-9
UN: 2722
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,05558
Encomendar
Assay Min. 99 %
Cl (Chloride) Max. 200 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %