Nitrato de lítio, anidro ≥99.999% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
acondicionado sob árgon
44456.09
44456.18
44456.30
44456.09EA
109
EUR
44456.09
44456.18
44456.30
Nitrato de lítio, anidro ≥99.999% (baseado nos metais)
Nitrato de lítio
Purity: 99.999%
CAS No.: 7790-69-4
Molecular Formula: LiNO3
Formula Weight: 68.95
Physical Form: Crystalline/Lump, Packaged under argon
Density: 2.38
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 264°
Boiling Point: 600° dec.
Merck Reference: 14,5536
UN No.: 2722
MDL No.: MFCD00011094
Fórmula:
LiNO₃ Ponto de ebulição: 600 °C (decomposição) Ponto de Fusão: 264 °C Densidade: 2,38 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011094 Número CAS: 7790-69-4 EINECS: 232-218-9 UN: 2722 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,5536 |