Nitrato de lítio, anidro 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
13405.30
13405.14
13405.A1
13405.A7
13405.30EA
93.7
EUR
13405.30
13405.14
13405.A1
13405.A7
Nitrato de lítio, anidro 99%
Nitrato de lítio
Purity: 99%
CAS No.: 7790-69-4
Molecular Formula: LiNO3
Formula Weight: 68.95
Physical Form: Crystalline
Density: 2.38
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 264°
Boiling Point: 600° dec.
Solubility: Soluble in water, alcohol, NH4OH, and pyridine
Merck Reference: 14,5536
UN No.: 2722
MDL No.: MFCD00011094
Used in ceramics, pyrotechnics, salt baths, heat-exchange media, refrigeration systems, and rocket propellant
Fórmula:
LiNO₃ Ponto de ebulição: 600 °C (decomposição) Ponto de Fusão: 264 °C Densidade: 2,38 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011094 Número CAS: 7790-69-4 EINECS: 232-218-9 UN: 2722 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,5536 |