Print…
Nitrato de lítio, anidro ≥99.98% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
10985.03 10985.09 10985.18 10985.30
10985.03EA 55 EUR
10985.03 10985.09 10985.18 10985.30
Nitrato de lítio, anidro ≥99.98% (baseado em metais)
Nitrato de lítio
Purity: 99.98% CAS No.: 7790-69-4 Molecular Formula: LiNO3 Formula Weight: 68.95 Physical Form: Crystalline Density: 2.38 Melting Point: 264° Boiling Point: 600° dec. Merck Reference: 14,5536 UN No.: 2722 MDL No.: MFCD00011094
Fórmula: LiNO₃
Peso Molecular: 68.95 g/mol
Ponto de ebulição: 600 °C (decomposição)
Ponto de Fusão: 264 °C
Densidade: 2.38
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011094
Número CAS: 7790-69-4
EINECS: 232-218-9
UN: 2722
ADR: 5.1 III
Merck Index: 14,5536