Print…
Nitrato de lítio 99+%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
211320010 211322500 211320050
ACRO211320010EA 254 EUR
ACRO211320010 ACRO211322500 ACRO211320050
Nitrato de lítio 99+%, extra puro
Nitrato de lítio
Fórmula: LiNO₃
Peso Molecular: 68.95 g/mol
Ponto de Fusão: 251 °C
Densidade: 2.38 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011094
Número CAS: 7790-69-4
EINECS: 232-218-9
UN: 2722
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,05558
Encomendar
Appearance White Adhering crystalline powder
Loss on drying ≤1 % (200°C)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %