Print…
Nitrato de potássio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
204110-50G 204110-250G
SIAL204110-50GEA 272 EUR
SIAL204110-50G SIAL204110-250G
Nitrato de potássio, Sigma-Aldrich®
Nitrato de potássio
Fórmula: KNO₃
Ponto de Fusão: 334 °C
Densidade: 2,109 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011409
Número CAS: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1,III
ALCANCE: 01-2119488224-35
Merck Index: 13,07733