Print…
Nitrato de potássio ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
26869.234EA 35.2 EUR
26869.234 26869.291 26869.260 26869.460
Nitrato de potássio ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Nitrato de potássio
Fórmula: KNO₃
Ponto de Fusão: 334 °C
Densidade: 2,109 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011409
Número CAS: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1,III
ALCANCE: 01-2119488224-35
Merck Index: 13,07733
Encomendar
Assay Min. 99.0 %
pH (20°C; 5 %) 5.0 - 7.5
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
IO3 (Iodate) Max. 5 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 10 ppm
NO2 (Nitrite) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 30 ppm
Ca (Calcium) Max. 10 ppm
Cu (Copper) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 3 ppm
Mg (Magnesium) Max. 15 ppm
Na (Sodium) Max. 0.02 %
Pb (Lead) Max. 1 ppm