Print…
Nitrato de potássio ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: Nitrate of Potash
26863.291EA 36 EUR
26863.291 26863.360
Nitrato de potássio ≥98%, GPR RECTAPUR®
Nitrato de potássio
Fórmula: KNO₃
Peso Molecular: 101.1 g/mol
Ponto de Fusão: 334
Densidade: 2.109 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011409
Número CAS: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1 III
ALCANCE: 01-2119488224-35
Merck Index: 13,07733
Encomendar
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.1 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm