Print…
Nitrato de potássio, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Nitrate of Potash
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.05063.0500 1.05063.1000 1.05063.5000 1.05063.9025
1.05063.0500EA 44.1 EUR
1.05063.0500 1.05063.1000 1.05063.5000 1.05063.9025
Nitrato de potássio, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO para análise, Supelco®
Nitrato de potássio
Fórmula: KNO₃
Peso Molecular: 101.1 g/mol
Ponto de Fusão: 334
Densidade: 2.109 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011409
Número CAS: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1 III
ALCANCE: 01-2119488224-35
Merck Index: 13,07733
Encomendar
Solubility 320 g/l (20 °C)
Melting Point 334 °C
Molar Mass 101.10 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Density 2.11 g/cm3 (20 °C)
pH 5.0 - 7.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer