Print…
Nitrato de potássio E252, FCC, BP, Ph. Eur., USP, extra puro, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Atenção
Sinônimos: Nitrate of Potash
1.05061.5000 1.05061.9025 1.05061.1000 1.05061.9050
1.05061.5000EA 1660 EUR
1.05061.5000 1.05061.9025 1.05061.1000 1.05061.9050
Nitrato de potássio E252, FCC, BP, Ph. Eur., USP, extra puro, SAFC®
Nitrato de potássio
Fórmula: KNO₃
Ponto de Fusão: 334 °C
Densidade: 2,109 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011409
Número CAS: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1,III
ALCANCE: 01-2119488224-35
Merck Index: 13,07733