Nitrato de potássio ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A14527.36
A14527.0C
A14527.0E
A14527.36EA
28
EUR
A14527.36
A14527.0C
A14527.0E
Nitrato de potássio ≥99%
Nitrato de potássio
Purity: 99%
CAS No.: 7757-79-1
Molecular Formula: KNO3
Formula Weight: 101.11
Odour: Odourless
Melting Point: 334°
Boiling Point: 400° dec.
Merck Reference: 14,7648
UN No.: 1486
MDL No.: MFCD00011409
Fórmula:
KNO₃ Ponto de ebulição: 400 °C (decomposição) Ponto de Fusão: 334 °C Densidade: 2,109 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011409 Número CAS: 7757-79-1 EINECS: 231-818-8 UN: 1486 ADR: 5.1,III ALCANCE: 01-2119488224-35 Merck Index: 14,7648 |