Print…
Nitrato de potássio ≥99.994% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Nitrate of Potash
11008.14 11008.22
11008.14EA 112 EUR
11008.14 11008.22
Nitrato de potássio ≥99.994% (baseado em metais)
Nitrato de potássio
Purity: 99.994% CAS No.: 7757-79-1 Molecular Formula: KNO3 Formula Weight: 101.11 Physical Form: Crystalline Density: 2.109 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 334° Boiling Point: 400° dec. Merck Reference: 14,7648 UN No.: 1486 MDL No.: MFCD00011409
Fórmula: KNO₃
Peso Molecular: 101.1 g/mol
Ponto de ebulição: 400 °C (decomposição)
Ponto de Fusão: 334
Densidade: 2.109
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011409
Número CAS: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1 III
ALCANCE: 01-2119488224-35
Merck Index: 14,7648