Nitrato de potássio ≥99.995% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Nitrate of Potash
10844.06
10844.18
10844.30
10844.06EA
60.5
EUR
10844.06
10844.18
10844.30
Nitrato de potássio ≥99.995% (baseado em metais), Puratronic®
Nitrato de potássio
Purity: 99.995%
CAS No.: 7757-79-1
Molecular Formula: KNO3
Formula Weight: 101.11
Physical Form: Powder
Density: 2.109
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 334°
Boiling Point: 400° dec.
Merck Reference: 14,7648
UN No.: 1486
MDL No.: MFCD00011409
Fórmula:
KNO₃ Peso Molecular: 101.1 g/mol Ponto de ebulição: 400 °C (decomposição) Ponto de Fusão: 334 Densidade: 2.109 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011409 Número CAS: 7757-79-1 EINECS: 231-818-8 UN: 1486 ADR: 5.1 III ALCANCE: 01-2119488224-35 Merck Index: 14,7648 |