Print…
Nitrato de potássio 99.999% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
193800500 193802500 193800100
ACRO193800500EA 156 EUR
ACRO193800500 ACRO193802500 ACRO193800100
Nitrato de potássio 99.999% (baseado em traços de metais)
Nitrato de potássio
Fórmula: KNO₃
Ponto de Fusão: 334 °C
Densidade: 2,109 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011409
Número CAS: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1,III
ALCANCE: 01-2119488224-35
Merck Index: 13,07733
Encomendar
Appearance White Crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.001 %