Print…
Nitrato de Césio ≥99%, EMSURE® para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Nitric acid cesium salt
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.02856.0025 1.02856.1000
1.02856.0025EA 124 EUR
1.02856.0025 1.02856.1000
Nitrato de Césio ≥99%, EMSURE® para análise, Supelco®
Nitrato de Césio
Fórmula: CsNO₃
Peso Molecular: 194.91 g/mol
Ponto de ebulição: 737
Ponto de Fusão: 414
Densidade: 3.68 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010963
Número CAS: 7789-18-6
EINECS: 232-146-8
UN: 1451
ADR: 5.1 III
Merck Index: 12,02057
Encomendar
Assay (acidimetric after ion exchange) ≥ 99 %
Chloride (Cl) ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.001 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %