Nitrato de Césio ≥99.999% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
38617.14
38617.22
38617.14EA
244
EUR
38617.14
38617.22
Nitrato de Césio ≥99.999% (baseado nos metais)
Nitrato de Césio
Purity: 99.999%
CAS No.: 7789-18-6
Molecular Formula: CsNO3
Formula Weight: 194.91
Physical Form: Crystalline
Density: 3.68
Refractive Index: 1.55
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 414°
Boiling Point: dec.
Merck Reference: 14,2015
UN No.: 1451
MDL No.: MFCD00010963
Fórmula:
CsNO₃ Ponto de ebulição: Decomp. Ponto de Fusão: 414 °C Densidade: 3,68 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010963 Número CAS: 7789-18-6 EINECS: 232-146-8 UN: 1451 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,2015 |